Merck
更好的细胞电阻测量
Millicell® ERS 3.0数字细胞电阻仪
更好的TEER测量
Millicell® ERS 3.0细胞电阻仪新增一系列直观的人性化功能,让数据采集变得更方便。孔内自立电极使测量更稳定。自带实时电压或电阻数据记录功能,方便追踪结果。
云服务应用程序让孔间和试验间分析更轻松。读数稳定一致,低噪音、高分辨率、高准确度。Millicell® ERS 3.0优化您的跨上皮细胞电阻(TEER)测量实验。 
一种全新的TEER测量体验
Millicell® ERS 3.0功能升级,数据采集和分析更简便。
  • 直观的触摸屏显示
  • 符合人体工学设计的孔内自立电极
  • 自带数据记录和背景扣除功能
  • 结果可通过网络或USB导出,也可上传到云端
  • 电源线或电池供电,可在台面或通风橱中使用
  • 可调电极适配6孔、12孔和24孔规格,另有96孔专用电极
  • 内置传感器测量并记录培养基温度
  • 基于云端的应用程序方便下游分析和数据归档
  • 电阻量程0 – 100 kΩ,分辨率1 Ω
立即联系我们的专家!
升级TEER测量仪
还在使用旧版的Millicell® ERS-2电阻仪?是时候升级了。欢迎了解我们的Millicell® ERS电阻仪升级计划
优化TEER流程
科研人员正在用镊子夹住Millicell<sup>®</sup>悬挂细胞培养小室
接种小室
细胞接种于Millicell®细胞培养小室或其他品牌小室。促进体外形成生物活性的天然多维细胞层。
    Millicell® DCI数字细胞成像仪用于检测细胞融合度和计数,平台上放置24 孔悬挂细胞培养小室平板
    使用Millicell® DCI数字细胞成像仪,快速准确地原位检测常见细胞培养参数,包括细胞融合度、数目和形态。 
      使用Millicell® ERS 3.0数字电阻仪测定24孔细胞培养小室的TEER值
      接着使用Millicell® ERS 3.0电阻仪,快速准确地获得TEER数据。通过云端随时随地分析实验数据。我们的互联实验室仪器支持数据智能互联,以便全面把握细胞健康、单层结构和屏障形成情况,进行更好地分析。
        研究人员在办公室桌子上,通过Millicell®云服务分析数据
        通过Millicell®云服务随时随地分析实验数据。 
          索取Millicell® ERS 3.0电阻仪相关信息
          如需更多信息或销售代表联系报价,请填写并提交下表。
          *标记字段为必填项。
          相关产品
          Loading
          相关技术资源
          • Millicell® Cell Culture Inserts & Plates
            Millicell®细胞培养小室和平板、腔室玻片和多层细胞培养瓶专用于实现有效的细胞培养、类体内细胞生长和生物学相关结果。针对您的培养应用选择悬挂式或站立式小室