定制 cGMP 寡核苷酸
如果您计划进行分子诊断(MDx)商业化,开发实验室开发试验(LDT),或进行临床前研究,最终的成品试剂盒、检测试剂或药品必须具有非凡的质量水平,符合严苛的监管或研究标准。如需定制规格的寡核苷酸原料,定制cGMP寡核苷酸是唯一值得您考虑的选择。
您可在此了解我们的 cGMP 寡核苷酸制造能力,并咨询确定我们的哪款产品最符合您的需求。
套装
定制cGMP寡核苷酸的基础是我们配备三类实验室的工厂:合成、纯化和质检。适用以下条件:
- 按照美国 GMP (21 CFR 820) 标准制造
- 在ISO 14644-1:2015标准8类洁净室中填充
- 工厂持有ISO 13485 质量管理体系证书
这些质量和制造体系下生产的寡核苷酸的优势包括:
- 受控且经过验证的工艺流程
- 广泛的材料可追溯性
- 批次间一致性
- 可重现的结果
- 大批量
在此类工厂生产寡核苷酸可最大限度降低污染、混淆、偏差、失效等错误的概率来规避风险,从而确保寡核苷酸产品满足MDx、LDT和临床前研究的严苛要求。
关键考虑因素
选择供应商时,至少要确保任何cGMP运营工厂都提供以下保障:
- 质量 - 寡核苷酸性能是试剂盒、测定或临床前研究的支柱。使用优质原材料有助于确保不会引起业务损失或无用的研究数据。
- 文档 - 您需要必要的质量检查凭证。质检报告 (CoA) 是关键凭证之一。批次记录也很重要,因为它支持审计追溯和合规凭证。
- 周转时间 - 尽快收到订单商品,是保证自身运营如期进行的必要条件。我们的精简运营可确保您的寡核苷酸第一时间制造和交付。
- 产能 - 如果无法快速开始生产您的订单,就不可能确保寡核苷酸快速交付。作为新cGMP供应商,我们目前可自如应对各种高难项目。
- 放大能力 – 您的试剂盒或测定已经或即将开发成功,或者您需要更多原材料进行临床前研究。我们可与您一起放大规模——无论您是要从研发进入商业化拓展,还是需要进行更大规模的研究。
- 供应链支持 – 您需要不断更新或可能面临不同的挑战。我们专设客户和技术服务团队为您提供帮助。如果您规模较小,可能需要监管方面的帮助。我们的全球团队可随时为您提供帮助。即便现有供应商能够满足上述要求,还需考虑一下二级供应商资质。疫情期间的乱象表明,在紧急情况下,常规业务可能会被搁置。
建立合作伙伴关系
作为我们商业寡核苷酸产品服务的一部分,我们认为与客户建立合作伙伴关系对于成功完成定制 cGMP 寡核苷酸生产活动非常重要。
流程
此流程是建议指南,并非强制要求。例如,虽然大多数客户都需要保密协议并要求进行现场审核,但如果无意如此,我们也可跳过这些步骤并加快流程。
分配项目经理
此人是第一联系人,负责协调团队活动、管控时间表并确保项目成功执行。
评估您的技术信息
项目团队会认真评估您的要求。他们会分析技术和可行性因素,确保充分了解您的需求。
访问工厂、与团队会面并进行审核
访问我们的制造工厂,收集现场信息并与相关方会面。此外,如果您需要,还可自行审核确保满足所需的质量保证标准
开始开发和生产
此阶段涉及根据约定的技术信息完成所有必要的工作,产出成品寡核苷酸。
尽快交付
及时交付寡核苷酸以帮助您达成业务目标。
定制 qPCR探针
双标记探针,分子信标和LightCycler®探针
新一代测序寡核苷酸
定制新一代测序接头。
质检
生产过程中包含多项质量检验。下列检验适用于最终产品。
标准质检:
- 通过质谱验证序列的同一性
- 通过紫外光谱法进行定量分析
- 通过检测进行外观检验
可选质检:
- 通过分析 HPLC 进行纯度验证
- DNase/RNase含量测定
- 内毒素检测
根据实际技术,也可选择在最终应用中对产品进行功能测试。