Documentos clave
Z227242
Unión
PEEK, for connecting 1/16 in., bore size 0.25 mm
Sinónimos:
Uniones Valco®
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiales
PEEK
descripción
female
calibre tamaño
0.25 mm
compatibilidad
for connecting 1/16 in.
Descripción general
Stainless steel, unless noted otherwise. Nuts and ferrules included.
Información legal
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)