57658
Union
bore 0.010 in., 10-32 thread
Sinónimos:
Upchurch PEEK Fingertight Union
About This Item
Productos recomendados
material
carbon-filled PEEK union
bore
0.010 in.
fitting
10-32 thread
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)