PHL89454
β-Boswellic acid
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(3α,4β)-3-Hydroxyurs-12-en-23-oic acid, 3α-Hydroxyurs-12-en-24-oic acid
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@@H](O)[C@@](C)([C@@H]5CC[C@@]34C)C(O)=O)[C@@H]2[C@H]1C
InChI
1S/C30H48O3/c1-18-10-13-26(3)16-17-28(5)20(24(26)19(18)2)8-9-21-27(4)14-12-23(31)30(7,25(32)33)22(27)11-15-29(21,28)6/h8,18-19,21-24,31H,9-17H2,1-7H3,(H,32,33)/t18-,19+,21-,22-,23-,24+,26-,27-,28-,29-,30-/m1/s1
InChI key
NBGQZFQREPIKMG-PONOSELZSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?