PHL89169
11-Keto-β-boswellic acid
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
11-Oxo-β-boswellic acid, 3α-Hydroxy-11-oxours-12-en-24-oic acid, KBA
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@](CC[C@]([C@@](CC[C@]3(C)[C@@]4([H])[C@@H](C)[C@H](C)CC3)(C)C4=C5)(C)[C@]2([H])C5=O)([H])[C@@]1(C)C(O)=O
InChI
1S/C30H46O4/c1-17-8-11-26(3)14-15-28(5)19(23(26)18(17)2)16-20(31)24-27(4)12-10-22(32)30(7,25(33)34)21(27)9-13-29(24,28)6/h16-18,21-24,32H,8-15H2,1-7H3,(H,33,34)/t17-,18+,21-,22-,23+,24-,26-,27+,28-,29-,30-/m1/s1
InChI key
YIMHGPSYDOGBPI-YZCVQEKWSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?