Merck
PHL83538
Saikosaponin B1
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H68O13
Número de CAS:
Peso molecular:
780.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C)O)O)O)O[C@@H]2[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@@H]2O)CO)O[C@@H]3[C@]([C@H]4[C@@](C5[C@]([C@@]6(C[C@@H]([C@]7(CCC(CC7=C6C=C5)(C)C)CO)O)C)(CC4)C)(CC3)C)(CO)C)O
InChI
1S/C42H68O13/c1-21-29(47)31(49)32(50)35(52-21)55-34-30(48)24(18-43)53-36(33(34)51)54-28-11-12-38(4)25(39(28,5)19-44)10-13-40(6)26(38)9-8-22-23-16-37(2,3)14-15-42(23,20-45)27(46)17-41(22,40)7/h8-9,21,24-36,43-51H,10-20H2,1-7H3/t21-,24-,25-,26?,27+,28+,29-,30+,31+,32-,33-,34+,35+,36+,38+,39+,40-,41-,42-/m1/s1
Clave InChI
ZXCJHOYFGJUMDY-ASRFRNECSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)