Merck
PHL82601
Morin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
2′,3,4′,5,7-Pentahydroxy-flavon
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H10O7
Número de CAS:
Peso molecular:
302.24
Número de índice de color:
75660
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
O=C1C(O)=C(C(C(O)=C2)=CC=C2O)OC3=CC(O)=CC(O)=C31
InChI
1S/C15H10O7/c16-6-1-2-8(9(18)3-6)15-14(21)13(20)12-10(19)4-7(17)5-11(12)22-15/h1-5,16-19,21H
Clave InChI
YXOLAZRVSSWPPT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)