Key Documents
58934C40
Supelco
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Columna para HPLC SUPELCOSIL Suplex PKB-100, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L68
product line
SUPELCOSIL
feature
endcapped: no
manufacturer/tradename
SUPELCOSIL
packaging
1 ea of
extent of labeling
12.5% carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
25 cm × 4 mm
surface area
170 m2/g
surface coverage
surface coverage 3.4 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
matrix active group
amide, alkyl phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å
pH range
2-7.5
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Las columnas Suplex pKb-100 presentan la misma funcionalidad de fase ligada que las columnas SUPELCOSIL LC-ABZ. Estas columnas especialmente desactivadas difieren en que las Suplex pKb-100 no están tapadas por sus extremos, mientras que las SUPELCOSIL LC-ABZ si lo están. La ausencia de reactivo de recubrimiento tiene como consecuencia un mejor rendimiento de las columnas Suplex pKb-100 para los compuestos básicos más fuertes, mientras que las LC-ABZ se prefieren cuando la muestra contiene también ácidos o iones dipolares.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
guard cartridge
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)