53827-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinónimos:
Columna para HPLC C18 de tecnología Fused Core de núcleo cáscara (SPP)
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Columna para HPLC Ascentis® Express C18, 2,7 μm, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped
envase
1 ea of
Parámetros
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
10 cm × 4.6 mm
superficie
135 m2/g
impurezas
<5 ppm metals
Matriz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
90 Å
pH operativo
2-9
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Si desea más información sobre esta nueva tecnología de columna, visite la página de inicio Ascentis Express.
Aplicación
Análisis mediante UHPLC/MS de aceite de maíz en Ascentis® Express C30 en comparación con Ascentis® Express C18
Análisis mediante UHPLC del paracetamol e impurezas en Ascentis® Express C18, 2,7 μm
Análisis mediante HPLC de los parabenos en Ascentis®Express C18, 2,7 μm
Información legal
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Derivatization of Aliphatic Amines - Results from the Supelco Ascentis Express column show higher peak resolution, and improved peak shapes than typical chromatograms.
Derivatization of Aliphatic Amines - Results from the Supelco Ascentis Express column show higher peak resolution, and improved peak shapes than typical chromatograms.
Derivatization of Aliphatic Amines - Results from the Supelco Ascentis Express column show higher peak resolution, and improved peak shapes than typical chromatograms.
Derivatization of Aliphatic Amines - Results from the Supelco Ascentis Express column show higher peak resolution, and improved peak shapes than typical chromatograms.
Chromatograms
application for HPLCapplication for air monitoring, application for HPLCapplication for air monitoring, application for HPLCapplication for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.