Documentos clave
50991-U
Supelco
BIOshell Glycan (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
BIOshell Glycan HPLC Columns, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, 2.7 μm particle size
Materiales
stainless steel hardware (column)
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L86
descripción
shell thickness (0.5 μm)
solid core (1.7 μm)
Línea del producto
BIOshell
Características
endcapped: no
clases químicas de analitos
glycans
fabricante / nombre comercial
BIOshell
envase
1 ea of
Parámetros
1000 bar max. pressure (14500 psi)
1000 bar pressure (14500 psi)
60 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 2.1 mm
superficie
135 m2/g
Matriz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
hydroxy, penta- phase
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
90 Å
Intervalo de pH operativo
2-9
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
Descripción general
BIOshell Glycan HPLC Columns are specifically engineered to deliver fast, high resolution, reproducible glycan identification using HILIC chromatography. The Fused-Core columns provide improved resolution when compared to conventional LC methods thus allowing more reliable quantitation and confident identification of glycans.
View the BIOshell Glycan HPLC Columns Flyer
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
The BIOshell™ Glycan column is ideal for the separation and quantitation of isolated glycans using the HILIC method for accurate glycoprotein analysis.