50775-U
Ascentis® Express 90 Å RP-Amide (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ascentis® Express RP-Amide, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L60
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
Ascentis®
envase
1 ea of
Parámetros
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
superficie
90 m2/g
impurezas
<5 ppm metals
Matriz
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
amide, alkyl phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
90 Å pore size
intervalo de pH
2-9
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)