Documentos clave
Z719501
Sorenson low binding Ultra G microtips
maximum volume 10 μL, pack of 96 ea Cell Rack, non-sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiales
colorless
polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
barrier: no
graduations
envase
pack of 96 ea Cell Rack
fabricante / nombre comercial
Sorenson 23560T
volumen máximo
10 μL
volumen
10 μL
Descripción general
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for ultra-micro pipettors.
Información legal
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)