Documentos clave
Z719579
Sorenson low binding standard tips
maximum volume 200 μL, pack of 1000 ea (bag), non-sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
volumen máximo:
200 μL
esterilidad:
non-sterile
Características:
barrier: no
envase:
pack of 1000 ea (bag)
pack of 10000 ea (10 Bags of 1000 tips)
fabricante / nombre comercial:
Sorenson 10470T
Materiales
colorless
polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
barrier: no
envase
pack of 1000 ea (bag)
pack of 10000 ea (10 Bags of 1000 tips)
fabricante / nombre comercial
Sorenson 10470T
volumen máximo
200 μL
Descripción general
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
Información legal
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)