Z328472
BRAND® Transferpettor caps
maximum volume 10 μL
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Productos recomendados
Materiales
glass
esterilidad
non-sterile
Características
color-coded orange
DE-M marking
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 701902
BRAND
volumen máximo
10 μL
volumen
10 μL
Otras notas
BR701902 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)