Merck
SRE0003
Sigma-Aldrich
Trombina from bovine plasma
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Sinónimos:
Factor IIa
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
biological source
bovine plasma
Quality Level
form
powder
specific activity
80-300 NIH units/mg protein
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Serín proteasa que hidroliza selectivamente los enlaces Arg-Gly en el fibrinógeno para formar fibrina y fibrinopéptidos A y B.
Unit Definition
Activity is expressed in NIH units obtained by direct comparison to a NIH thrombin reference standard.
Analysis Note
En el procedimiento de análisis NIH se utilizan 0,2 ml de plasma diluido (1:1 con disolución salina) como sustrato y 0,1 ml de muestra de trombina (estabilizada en una disolución de albúmina tamponada al 1 %), basado en una modificación del método de Biggs. Para determinar las concentraciones de trombina sólo se utilizan los tiempos de coagulación comprendidos entre 15 y 25 segundos.
La actividad se expresa en unidades NIH obtenidas por comparación directa con el patrón de referencia de la trombina NIH, lote K.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c