SML3611
Rubusoside
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
(4α)-13-(β-D-Glucopyranosyloxy)-kaur-16-en-18-oic acid β-D-glucopyranosyl ester
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -37 to -47°, c = 0.5 in methanol
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
C=C1[C@@]2(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C[C@]4(C1)CC[C@]5([H])[C@](C)(C(O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O6)=O)CCC[C@@]5(C)[C@]4([H])CC2
InChI
1S/C32H50O13/c1-15-11-31-9-5-18-29(2,7-4-8-30(18,3)28(41)44-26-24(39)22(37)20(35)16(12-33)42-26)19(31)6-10-32(15,14-31)45-27-25(40)23(38)21(36)17(13-34)43-27/h16-27,33-40H,1,4-14H2,2-3H3/t16-,17-,18+,19+,20-,21-,22+,23+,24-,25-,26+,27+,29-,30-,31-,32+/m1/
Clave InChI
YWPVROCHNBYFTP-OSHKXICASA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)