Merck
SML2169
Sigma-Aldrich
Diphenidol hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
α,α-Diphenyl-1-piperidinebutanol hydrochloride, Diphenyl(3-(1-piperidyl)propyl)carbinol hydrochloride, 1,1-Diphenyl-4-piperidino-1-butanol, Difenidol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H27NO · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
345.91
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.OC(CCCN1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H27NO.ClH/c23-21(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)15-10-18-22-16-8-3-9-17-22;/h1-2,4-7,11-14,23H,3,8-10,15-18H2;1H
Clave InChI
AVZIYZHXZAYGJS-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Diphenidol is a non-selective muscarinic acetylcholine receptor antagonist. Diphenidol is an antiemetic agent used in the treatment of vomiting and vertigo.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yu-Wen Chen et al.
Neuroscience letters, 552, 62-65 (2013-08-07)
Diphenidol has been shown to block voltage-gated Na(+) channels, which are associated with specific types of pain. Here, we evaluated the effects of diphenidol on chronic constriction injury (CCI)-evoked allodynia and expression of tumor necrosis factor-α (TNF-α). A peripheral nerve
Lin Zhang et al.
Forensic science, medicine, and pathology, 11(4), 570-576 (2015-10-21)
Diphenidol hydrochloride (DPN), a nonphenothiazinic antiemetic agent used primarily in patients with Meniere disease and labyrinthopathies to treat vomiting and vertigo, is considered to be a relatively safe drug. Since it was first approved in the United States in 1967