SCJ4600048
CF™ 647 succinimidyl ester
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (TLC)
Formulario
solid
mol peso
~1058 g/mol (free acid)
solubilidad
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (coeficiente de extinción)
240000 at 650 nm
cociente de absorbancia
A280/650 nm 0.03
fluorescencia
λex 633, 635 or 640 nm (Flow cytometry laser line)
λex 633, 635 or 640 nm (Microscopy laser line)
λex 650 nm; λem 665 nm
idoneidad
suitable for fluorescence
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Nota de preparación
Reconstitución
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)