Q3001
Quercitrin hydrate
≥78%
Sinónimos:
Quercetin-3-O-rhamnoside
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥78%
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]O[H].C[C@@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O11.H2O/c1-7-15(26)17(28)18(29)21(30-7)32-20-16(27)14-12(25)5-9(22)6-13(14)31-19(20)8-2-3-10(23)11(24)4-8;/h2-7,15,17-18,21-26,28-29H,1H3;1H2/t7-,15-,17+,18+,21-;/m0./s1
Clave InChI
UGZLJOKGLBVBHF-IKGPWECESA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Antioxidant and antimicrobial properties of Quercitrin hydrate: Research has identified Quercitrin hydrate in Chilean berry Ugni molinae extracts, noting its potent antioxidant and antimicrobial activities, which could have applications in food preservation and health promotion (López de Dicastillo et al., 2017).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)