Merck
PZ0014
Sigma-Aldrich
Linezolid
≥98% (HPLC), powder, bacterial mRNA translation inhibitor
Sinónimos:
N-[(5S)-3-[3-fluoro-4-(4-morfolinil)fenil]-2-oxo-5-oxazolidinil]metil]acetamida, PNU-100766, U-100766
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H20FN3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
337.35
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
Linezolid, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2
InChI
1S/C16H20FN3O4/c1-11(21)18-9-13-10-20(16(22)24-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-23-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m0/s1
InChI key
TYZROVQLWOKYKF-ZDUSSCGKSA-N
General description
Linezolid exhibe su actividad contra varias bacterias grampositivas, entre ellas las resistentes a penicilina, meticilina y vancomicina. Linezolid puede reducir la tasa de reacción de la traducción al inhibir la formación del complejo de la iniciación reduciendo así la longitud de la cadena peptídica recién formada. Además, puede desempeñar también un papel en la reducción de la virulencia que induce la reducción de las toxinas producidas por las bacterias grampositivas.
Application
Se ha utilizado Linezolid para analizar las MIC (concentraciones inhibidoras mínimas) de combinaciones farmacológicas con el método del tablero de ajedrez para determinar si ivacaftor muestra interacción positiva con linezolid. Se ha utilizado para la determinación de la concentración inhibidora mínima de biofilm y para el tratamiento de moscas Drosophila melanogaster w1118 infectadas por Mycobacterium abscessus.Linezolid se ha utilizado como antibiótico para estudiar sus efectos en el desarrollo del síndrome de dificultad respiratoria aguda asociada con el paludismo (MAARDS) en los pulmones de rata. Se ha utilizado como antibiótico para estudiar sus efectos en combinación con baicaleína sobre cepas de Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina. Se ha utilizado como antibiótico para estudiar sus efectos sobre el crecimiento del plancton y la formación de biopelículas por Enterococcus faecalis.
Biochem/physiol Actions
Linezolid es una oxazolidinona antimicrobiana. Se une a un sitio del ARN ribosómico 23S bacteriano de la subunidad 50S y evita la formación de un complejo de iniciación 70S funcional, inhibiendo así la traducción del ARNm bacteriano. Linezolid es también un débil inhibidor no selectivo y reversible de la monoaminooxidasa.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Oral
target_organs
Bone
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Laura Morata et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 57(4), 1913-1917 (2013-02-14)
Linezolid is an antibiotic with time-dependent activity, and both the percentage of time that plasma concentrations exceed the MIC and the area under the concentration-time curve over 24 h in the steady state divided by the MIC (AUC24/MIC ratio) are
Zhong Chen et al.
Journal of medicinal chemistry, 64(20), 15037-15052 (2021-10-19)
YycFG, one of the two-component systems involved in the regulation of biofilm formation, has attracted increasing interest as a potential target of antibacterial and antibiofilm agents. YycG inhibitors for Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis have been developed, but Enterococcus faecalis
Seyed Mohammad Reza Hashemian et al.
Drug design, development and therapy, 12, 1759-1767 (2018-06-29)
Linezolid can be considered as the first member of the class of oxazolidinone antibiotics. The compound is a synthetic antibiotic that inhibits bacterial protein synthesis through binding to rRNA. It also inhibits the creation of the initiation complex during protein
Matthew S Dryden
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 66 Suppl 4, iv7-iv15 (2011-05-06)
Linezolid has been widely used in the treatment of Gram-positive infections for more than a decade. It is unique amongst antibiotics active against most multiply-resistant Gram-positive bacteria in that there is an oral preparation with 100% bioavailability and an extensive
Bing Gu et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 68(1), 4-11 (2012-09-06)
The oxazolidinone antibiotic linezolid has demonstrated potent antimicrobial activity against Gram-positive bacterial pathogens, including methicillin-resistant staphylococci. This article systematically reviews the published literature for reports of linezolid-resistant Staphylococcus (LRS) infections to identify epidemiological, microbiological and clinical features for these infections.
Artículos
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Contenido relacionado
El estudio de las vías proteicas es una parte fundamental de la investigación en el descubrimiento de fármacos y el desarrollo de medicamentos. Explore más sobre el análisis de las vías proteicas, incluidos el cribado de quimiotecas, la investigación de la actividad de proteínas y enzimas, y la modulación de las vías proteicas mediante la utilización de moléculas pequeñas.
Explore protein pathway analysis through chemical library screening, investigating protein interactions, and modulating signaling pathways with small molecules.
El estudio de las vías proteicas es una parte fundamental de la investigación en el descubrimiento de fármacos y el desarrollo de medicamentos. Explore más sobre el análisis de las vías proteicas, incluidos el cribado de quimiotecas, la investigación de la actividad de proteínas y enzimas, y la modulación de las vías proteicas mediante la utilización de moléculas pequeñas.
El estudio de las vías proteicas es una parte fundamental de la investigación en el descubrimiento de fármacos y el desarrollo de medicamentos. Explore más sobre el análisis de las vías proteicas, incluidos el cribado de quimiotecas, la investigación de la actividad de proteínas y enzimas, y la modulación de las vías proteicas mediante la utilización de moléculas pequeñas.
Ver todo