This material is supplied as a neat or pure liquid. The product is sold by weight and has a density of 0.9 g/mL.
M3525
Myristoleic acid
≥99% (capillary GC)
Sinónimos:
cis-9-Tetradecenoic acid
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
plant
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (capillary GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4562 (lit.)
bp
144 °C/0.6 mmHg (lit.)
mp
−4.5-−4 °C (lit.)
densidad
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
tipo de lípido
unsaturated FAs
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h5-6H,2-4,7-13H2,1H3,(H,15,16)/b6-5-
Clave InChI
YWWVWXASSLXJHU-WAYWQWQTSA-N
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
What solvent is this fatty acid dissolved in?
1 answer-