H9037
Anti-HA monoclonal
~1 mg/mL, clone HA-7, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-HA, Hemaglutinina anti-gripal
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
TRITC conjugate
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
HA-7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
condiciones de almacenamiento
protect from light
concentración
~1 mg/mL
técnicas
direct immunofluorescence: 10-15 mg/mL using mammalian cells expressing HA-tagged fusion proteins
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence (1 paper)
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)