Documentos clave
F0415
Sigma-Aldrich
DMEM - low glucose
With sodium bicarbonate and sodium pyruvate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinónimos:
DME, Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - low glucose, With 1000 mg/L glucose, and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nivel de calidad
esterilidad
sterile-filtered
Formulario
liquid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, tested
componentes
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
glucose: low
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
This modification has been shown to improve the stability of the medium.
Reconstitución
Supplement with 0.584 g/L glutamine.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)