CLS766119
Pyrex® pennyhead stopper
stopper joint: 19
Sinónimos:
glass stopper, glass stoppers, stoppers, Corning® 7660
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
glass
Junta
joint: stopper19
fabricante / nombre comercial
Corning 7661-19
Descripción general
Ground zone length indicates its greatest diameter (mm).
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)