Documentos clave
BR144530
BRAND® conical joint stopper, borosilicate glass
joint: ST/NS 24/29, solid
Sinónimos:
Conical joint stoppers, Stoppers
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.51
Materiales
glass
octagonal borosilicate glass (grip)
Junta
joint: ST/NS24/29
descripción
octagonal grip
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 144530
Descripción general
DIN 12252. Solid or semi-hollow, with octagonal grip.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)