Documentos clave
RAG
89040605, mouse kidney, Ameboid-like
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
RAG, 89040605
origen biológico
mouse kidney
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Modal no. 68, hypertriploid
morfología
Ameboid-like
productos
ES-2
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Mouse BALB/c renal adenocarcinoma
Descripción línea celular
Derived from the original Renal-2a BALB/c renal adenocarcinoma. Cells produce the unique kidney specific esterase ES-2 and have been used in somatic cell hybridisation studies because of their azaguanine resistant properties.
Aplicación
Hybridisation, resistance and tumourigenicity studies
Medio de cultivo
EMEM (HBSS) + 2mM Glutamine + 2% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 2% Vitamins + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)