Documentos clave
MOLT-3
90021901, human blood, Lymphoblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
MOLT-3, 90021901
origen biológico
human blood
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Modal no. 97; hypertetraploid
morfología
Lymphoblast
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human acute T lymphoblastic leukaemia
Descripción línea celular
Derived from the peripheral blood of a 19 year old male with acute lymphoblastic leukaemia whilst in relapse. A stable T-cell leukaemia line. The cells should be handled under laboratory containment level 2 conditions.
Aplicación
Tumourigenicity studies
Medio de cultivo
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Maintain cultures between 5-6x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. A maximum cell density of 1-2x1,000,000/ml is achieved.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)