RML human cell line
88052106, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., IHW Number: 9016
Sinónimos:
REM
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human blood
envase
tube of 5 μg 88052106-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88052106-1VL
etnicidad
Native South American, Warao
género
male
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Lymphoblastoid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
Descripción general
Descripción línea celular
Perfil del ADN
Cw: 1502
B: 5101
HLA DRA: 101
HLA DRB1: 1602
HLA DRB5: 202
HLA DRB6: 202
HLA DQA1: 5013
HLA DQB1: 301
HLA DPA1: 1
HLA DPB1: 402
Perfil serológico
HLA A ief: 2.4
HLA B: 51
HLA B ief: 51
Bw4/bw6: 4
HLA Dw: 22
HLA DR: 16
HLA DR51: 51
HLA DQ: 7
HLA DP: 4
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)