P3/NS1/1-Ag4.1
85011427, mouse blood, Not specified
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
P3/NS1/1-Ag4.1, 85011427
origen biológico
mouse blood
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Not specified
productos
Synthesises kappa-light chain of Immunoglobulin G (IgG1) but does not secrete it
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Aplicación
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Selection of the right fusion partner cell line is critical to obtain desired attributes of the hybridoma. Explore hybridoma fusion partners cell lines.