Documentos clave
COLO 684
87061203, human uterus, Round & Refractile
Sinónimos:
COLO684 Cells
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
COLO 684, 87061203
origen biológico
human uterus
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Round & Refractile
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human uterus adenocarcinoma
Descripción línea celular
Derived from an adenocarcinoma of the uterus from a 63 year old patient. COLO 685 (Sigma Catalogue number 87061206) was established from the same patient as confirmed by STR profilling.
Aplicación
Tumourigenicity studies
Medio de cultivo
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)