Documentos clave
MPK
87032604, mini pig kidney, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
MPK, 87032604
origen biológico
mini pig kidney
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
2n = 38, diploid
morfología
Fibroblast
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Minipig kidney
Descripción línea celular
Established from the kidney of a 118 day old foetal minipig. The cells are susceptible to some arboviruses and leptospiras and highly refractory to Chlamydia spp. and meningopneumonitis.
Aplicación
Virus studies: arboviruses
Medio de cultivo
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 2% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 2% Vitamins + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)