NS0-Turbodoma
6020202, mouse blood, lymphoblast
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
NS0-Turbodoma, 06020202, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
origen biológico
mouse blood
envase
tube of 5 μg 06020202-DNA-5UG
pkg of vial of cells 06020202-1VL
modo de crecimiento
Not specified
cariotipo
Not specified
morfología
lymphoblast
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)