TDS1500
TDS 1500 mg/L Calibration Std
certified reference material
Sinónimos:
TDS 1500 mg/L Calibrant
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
CofA
current certificate can be downloaded
fabricante / nombre comercial
RTC TDS1500-500
concentración
in H2O
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Packed in High Density Polyethylene (HDPE) bottle with 500ml of solution
- A certificate of analysis (CoA) is included with the product
- Traceable to recognized national standards, and units of measurement recognized at the National Institute of Standards and Technology (NIST) and International System of units (SI)
- Gravimetrically performed dilutions Balance used to prepare the standard is calibrated to ISO 17025 requirements
- Stable, ready to use solution with long minimum shelf life
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)