Documentos clave
ALK1000
Supelco
Alkalinity, CaCO3 1000 mg/L Calibration Standard
certified reference material
Sinónimos:
Calcium Carbonate Alkalinity Standard
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
fabricante / nombre comercial
RTC ALK1000-100
concentración
in H2O
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Otras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)