PHR1645
Sodium Iron EDTA
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Ethylenediaminetetraacetic acid iron(III) sodium salt trihydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
traceable to USP 1614239
familia API
sodium iron edta
Formulario
powder
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 1 g
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Fe-2]4321[N+](CC[N+]4(CC(=O)O3)CC(=O)[O-])(CC(=O)O2)CC(=O)O1.[Na+]
InChI
1S/C10H16N2O8.Fe.Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;+3;+1/p-4
Clave InChI
MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)