PHL83534
Quercetin 7-rhamnoside
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 7-rhamnoside, 7-Rhamnosylquercetin, Vincetoxicoside B
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)Oc2cc3[o]c(c([c](c3c(c2)O)=O)O)c4cc(c(cc4)O)O
InChI
1S/C21H20O11/c1-7-15(25)17(27)19(29)21(30-7)31-9-5-12(24)14-13(6-9)32-20(18(28)16(14)26)8-2-3-10(22)11(23)4-8/h2-7,15,17,19,21-25,27-29H,1H3/t7-,15-,17+,19+,21-/m0/s1
Clave InChI
QPHXPNUXTNHJOF-XNFUJFQVSA-N
Descripción general
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)