Merck
915971
Sigma-Aldrich
Dirhodium(II)tetrakisoctanoate
Sinónimos:
Rhodium(II) octanoate, dimer, [Rh(C7H15COO)2]2
About This Item
Fórmula lineal:
[[CH3(CH2)6CO2]2Rh]2
Número de CAS:
Peso molecular:
778.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Formulario
powder
Nivel de calidad
mp
289-292 °C
cadena SMILES
CCCCCCCC(=O)O[Rh](OC(=O)CCCCCCC)[Rh](OC(=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/4C8H16O2.2Rh/c4*1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;;/h4*2-7H2,1H3,(H,9,10);;/q;;;;2*+2/p-4
Clave InChI
FZXFNYFVNKTQSX-UHFFFAOYSA-J
Aplicación
Dirhodium(II)tetrakisoctanoate is useful for hydroformylation reactions.
Almacenamiento y estabilidad
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Información legal
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)