Merck
662623
Sigma-Aldrich
Bis[rhodium(α,α,α′,α′-tetramethyl-1,3-benzenedipropionic acid)]
95%
Sinónimos:
Rh2(esp)2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H40O8Rh2
Número de CAS:
Peso molecular:
758.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: rhodium
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
>300 °C
cadena SMILES
[Rh][Rh].CC(C)(Cc1cccc(CC(C)(C)C(O)=O)c1)C(O)=O.CC(C)(Cc2cccc(CC(C)(C)C(O)=O)c2)C(O)=O
InChI
1S/2C16H22O4.2Rh/c2*1-15(2,13(17)18)9-11-6-5-7-12(8-11)10-16(3,4)14(19)20;;/h2*5-8H,9-10H2,1-4H3,(H,17,18)(H,19,20);;
Clave InChI
OBMUTUNJWNQIAJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Bis[rhodium(α,α,α′,α′-tetramethyl-1,3-benzenedipropionicacid)] has been identified as efficient C-H activation catalyst.
Aplicación
Bis[rhodium(α,α,α′,α′-tetramethyl-1,3-benzenedipropionicacid)] is used as a catalyst for oxidative C−H amination of urea and guanidinederived substrates to yield corresponding heterocyclic products.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
Kristin Williams Fiori et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(3), 562-568 (2007-01-18)
Reaction methodology for intermolecular C-H amination of benzylic and 3 degrees C-H bonds is described. This process uses the starting alkane as the limiting reagent, gives optically pure tetrasubstituted amines through stereospecific insertion into enantiomeric 3 degrees centers, displays high
Artículos
New! Rh2(esp)2, and exceptionally efficient and selective catalyst for C-H amination.
New! Rh2(esp)2, and exceptionally efficient and selective catalyst for C-H amination.
New! Rh2(esp)2, and exceptionally efficient and selective catalyst for C-H amination.
New! Rh2(esp)2, and exceptionally efficient and selective catalyst for C-H amination.