Merck
57197
Supelco
L-Ornithine monohydrochloride
analytical standard
Sinónimos:
(S)-2,5-Diaminopentanoic acid monohydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H12N2O2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
168.62
Beilstein:
3625847
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (TLC)
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
color
white
idoneidad
conforms to structure for Infrared spectrum
aplicaciones
clinical
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
Cl.NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
Clave InChI
GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Otras notas
Product of arginine degradation by arginase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)