Merck
40952
Millipore
Nickels and Leesment ChromoSelect Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NB.21
esterilidad
sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
environmental
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Lactococcus spp.
Leuconostoc spp.
Aplicación
An antibiotic supplement used for the selective isolation of citrate-fermenting lactic acid bacteria.
Componentes
Composition:
(per vial, sufficient for 500 ml)
Vancomycin 100 mg
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)