40538
Pinnatoxin F solution
20 μg/g (in 0.1% acetic acid in 50% acetonitrile, nominal concentration), certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentración
20 μg/g (in 0.1% acetic acid in 50% acetonitrile, nominal concentration)
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C=C(C[C@H]1O[C@]2(O[C@@]3(O[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](C)C3)CC2)[C@](C)(O)CC1)CCCC5=NC[C@H](C)[C@@H](C)C[C@]65CCC(C7OC(CC7)=O)=C[C@]6([H])[C@@H]8O[C@]9(C4)C[C@@H](C)C[C@H]8O9
Descripción general
Certified content incl. uncertainty and expiry date are stated on the enclosed certificate.
For the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
Nota de análisis
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)