39303
[6]-Shogaol
analytical standard
Sinónimos:
1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-decen-3-one
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥90.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCC\C=C\C(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H24O3/c1-3-4-5-6-7-8-15(18)11-9-14-10-12-16(19)17(13-14)20-2/h7-8,10,12-13,19H,3-6,9,11H2,1-2H3/b8-7+
InChI key
OQWKEEOHDMUXEO-BQYQJAHWSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
Recommended products
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?