26213
Jeringa Hamilton®, 1000 gama GASTIGHT®, cierre Luer de PTFE
1050TLL, Kel-F CTFE Luer lock (with slots), volume 50 mL, needle size (not included)
About This Item
Productos recomendados
Materiales
Kel-F CTFE Luer lock (with slots)
tamaño de la aguja
(not included)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 85027
aguja L
, n/a
volumen
50 mL
Adaptador
luer lock (without slots)
compatibilidad
for use with Hamilton 1050TLL (PTFE Luer lock)
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)