Merck
Jeringas analíticas
Jeringa para muestreador automático con émbolo montado en un cilindro de vidrio utilizada para muestras líquidas.
Elegir la jeringa adecuada es esencial para garantizar un ajuste firme y seguro en el puerto de inyección, un funcionamiento adecuado del instrumento, un volumen de inyección preciso y una larga vida útil. Nuestras marcas ofrecen jeringas basadas en la relevancia para la aplicación, la compatibilidad con el equipo y las preferencias personales. Elija entre las jeringas analíticas de precisión para muestreo de gases y líquidos Hamilton, SGE y VICI® convencionales y de gran calidad. También disponemos de accesorios para las jeringas y jeringas especiales diseñadas para aplicaciones exclusivas.    
Products
Recursos de productos relacionados
  • Syringe Care
    Syringes are precision instruments and need care. Learn to correctly inspect, use, unclog, handle, clean and store them to ensure good accuracy, reproducibility, and lifetime.
  • Flyer: Hamilton® Tools for Pharmaceutical Analysis
    Many consumables are needed for accurate pharmaceutical analysis.  Learn more about how Hamilton® consumables support the pharmaceutical industry.
Producto para jeringas Hamilton
Las jeringas Hamilton están disponibles en dos formas, Gastight y Microliter™, que difieren principalmente en el diseño del émbolo. Estas jeringas químicamente inertes se caracterizan por un cuerpo de jeringa de acero inoxidable, vidrio de borosilicato de tipo I o PTFE. Las jeringas herméticas con una punta de émbolo de PTFE preciso a garantizan un sello sin fugas para muestras líquidas y gaseosas. Las jeringas Microliter™ con un émbolo de acero inoxidable se montan a mano en un cilindro de vidrio adecuado, creando un sellado hermético entre ellos. Estas jeringas se utilizan para muestras líquidas homogéneas que no precipiten ni se unan al vidrio.
Producto para Jeringas SGE
Hay jeringas SGE para los automuestreadores de GC y HPLC y para inyección manual en GC y LC. Las opciones de jeringa SGE con protección de émbolo, émbolo guiado y émbolo SuperfleX® ayudan a evitar que el émbolo se doble o se retuerza. Para diferenciar entre varios volúmenes de jeringa, SGE ha introducido la codificación por colores en sus jeringas cromatográficas que permite facilitar la identificación del volumen. Las jeringas de émbolo de aguja son conocidas por su completo desplazamiento de las muestras sin arrastre.
Jeringas VICI (Valco)
Ofrecemos jeringas de muestreo de precisión VICI de gran calidad y fiabilidad de Valco para muestras de líquidos y gases. La opción de presurización integrada permite el almacenamiento y el transporte sencillo de muestras volátiles. Diseñadas con agujas fijas o extraíbles, las jeringas VICI son herméticas y adecuadas para volúmenes pequeños.