248266
Xylidyl blue I
synthetic colorimetric reagent
Sinónimos:
4-Hydroxy-3-[2-hydroxy-3-(2,4-dimethylphenylaminocarbonyl)-1-naphthylazobenzenesulfonic acid sodium salt, Magonsulfonate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
form
powder or crystals
technique(s)
titration: suitable
color
dark violet
λmax
612 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].Cc1ccc(NC(=O)c2cc3ccccc3c(\N=N\c4cc(ccc4O)S([O-])(=O)=O)c2O)c(C)c1
InChI
1S/C25H21N3O6S.Na/c1-14-7-9-20(15(2)11-14)26-25(31)19-12-16-5-3-4-6-18(16)23(24(19)30)28-27-21-13-17(35(32,33)34)8-10-22(21)29;/h3-13,29-30H,1-2H3,(H,26,31)(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b28-27+;
InChI key
LKSHJHJGLORTGD-RXQWRGDBSA-M
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?