01354
Quinoline Yellow 2SF
analytical standard
Sinónimos:
2-(2-Quinolinyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
neat
SMILES string
O=C1C2=C(C=CC=C2)C(C1C3=NC4=CC=CC=C4C=C3)=O
InChI
1S/C18H11NO2/c20-17-12-6-2-3-7-13(12)18(21)16(17)15-10-9-11-5-1-4-8-14(11)19-15/h1-10,16H
InChI key
IZMJMCDDWKSTTK-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?