18-1900
L-Lysine monohydrochloride
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinónimos:
(S)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ special grade
Ensayo
≥99.0%
Formulario
powder
disponibilidad
available only in Japan
pH
5.0-6.0 (25 °C, 91.3 g/L)
mp
263 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
OC([C@@H](N)CCCCN)=O.[H]Cl
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
Clave InChI
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?