Merck
10786357001
Roche
Ribonucleasa H (RNasa H)
from Escherichia coli H 560 pol A1
Sinónimos:
rnasa h
About This Item
UNSPSC Code:
12352204
biological source
Escherichia coli ( H 560 pol A1)
Quality Level
assay
100%
form
solution
specific activity
~40000 units/mg protein
packaging
pkg of 100 U
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
cDNA synthesis: suitable
color
colorless
optimum pH
7.5-9.1
solubility
water: miscible
suitability
suitable for molecular biology
NCBI accession no.
application(s)
life science and biopharma
foreign activity
RNase, none detected (up to 10 U with MS- II- RNA)
endonuclease ~10 units, none detected (using lambda-DNA)
nicking activity 10 units, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
Gene Information
Escherichia coli ... rnhA(946955)
General description
Endorribonucleasa inespecífica que escinde de manera específica el ARN de los híbridos ARN: ADN. Requiere un mínimo de cuatro pares de bases continuas (ARN:ADN) para su actividad. La RNasa H rompe el ARN para liberar 5′-oligorribonucleótidos.
Origen: E. coli H560 pol A1
Tampón de almacenamiento: Tris-HCl 25 mM, KCl 50 mM, ditiotreitol 1 mM, EDTA 0,1 mM, glicerol al 50 % (v/v), pH 8,0 (+4°C)
Volumen de actividad: 1 x 103 U/ml analizadas según Hillenbrand y Staudenbauer.
La ribonucleasa H (RNasa H) es una endorribonucleasa inespecífica, localizada en el núcleo y el citoplasma. Es ubicua y está ampliamente presente entre muchos organismos, entre ellos los virus y los seres humanos.
Application
La ribonucleasa H (RNasa H) se ha utilizado para:
  • Inicio de la síntesis de ADN cebado con ARN in vivo
  • Eliminación del ARNm durante la síntesis de la segunda cadena de ADNc
  • Escisión específica de sitio del ARN
  • Detección de regiones ARN:ADN en el ADN bicatenario de origen natural
  • Eliminación de secuencias poli (A) del ARNm si hay oligo (dT) presentes
  • Extracción de ARN y reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa con transcriptasa inversa (RT-PCR)
Biochem/physiol Actions
La ribonucleasa H (RNasa H) escinde de manera específica el ARN en los híbridos ARN:ADN. Requiere un mínimo de cuatro pares de bases continuas (ARN:ADN) para su actividad. La RNasa H rompe el ARN para liberar 5′-oligorribonucleótidos. La RNasa H se asocia con la inmunidad a los ácidos nucleicos. La utilización de RNasa H para degradar el ARNm tiene como consecuencia la reducción del 80% del ARNm y la expresión de proteínas. La RNasa H reconoce el codón de inicio y las regiones 3′ y 5′ no traducidas. Esta enzima participa en la replicación del ADN.
Features and Benefits
  • Elimina posibles fuentes de errores de la PCR.
  • Aumenta la accesibilidad de los cebadores durante la PCR subsiguiente.
Quality
Ausencia de endonucleasas, actividades melladoras (nicking) y ribonucleasas.
Unit Definition
La RNasa H se analiza según Hillenbrand y Staudenbauer. Una unidad de RNasa H es la cantidad de enzima que produce 1 nmol de ribonucleótidos solubles en ácido a partir de [3H] poli(A) x poli(dT) en 20 minutos a +37 °C en las condiciones de análisis establecidas.
Volumen de actividad: aproximadamente 1 U/μl
Preparation Note
Activador: La enzima tiene su máxima actividad en presencia de reactivos SH
Storage and Stability
Guardar a -15–-25 °C. (Sin abrir)
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos. La utilización de la RNasa H después de la etapa de síntesis del ADNc puede aumentar la sensibilidad de una retro-PCR en dos etapas.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Amandine Bonnet et al.
Molecular cell, 67(4), 608-621 (2017-08-02)
Transcription is a source of genetic instability that can notably result from the formation of genotoxic DNA:RNA hybrids, or R-loops, between the nascent mRNA and its template. Here we report an unexpected function for introns in counteracting R-loop accumulation in
Nucleic acid immunity
Hartmann G
Advances in Immunology null
Antisense oligonucleotides and rna interference
Kher G, et al.
Chalcogenide Lett null
β-catenin activity in late hypertrophic chondrocytes locally orchestrates osteoblastogenesis and osteoclastogenesis.
Houben A, et al.
Development, dev-137489 (2016)
Antisense therapy
Crooke ST
The Cytokine Handbook null