XX42PFK01
Kit polipropileno de montaje del minisoporte Pellicon de®
About This Item
Código UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Productos recomendados
Descripción general
El kit de polipropileno de montaje del soporte Pellicon® Mini es un accesorio del portaminicasete Pellicon® que tiene un diseño simple que hace que el desarrollo de procesos y la fabricación farmacéutica a pequeña escala sean sencillas y eficientes.
El soporte Pellicon® Mini opera de una a tres casetes Pellicon® 2 Mini en paralelo o en casetes Pellicon® 3. Este soporte sanitario se aprieta con una pequeña llave dinamométrica para comprimir las casetes entre una placa distribuidora que transporta los líquidos dentro y fuera de las casetes y una placa final que sella las casetes entre sí.
El soporte Mini se ha diseñado para el desarrollo de procesos y la fabricación farmacéutica de pequeño volumen.
El soporte Pellicon® Mini opera de una a tres casetes Pellicon® 2 Mini en paralelo o en casetes Pellicon® 3. Este soporte sanitario se aprieta con una pequeña llave dinamométrica para comprimir las casetes entre una placa distribuidora que transporta los líquidos dentro y fuera de las casetes y una placa final que sella las casetes entre sí.
El soporte Mini se ha diseñado para el desarrollo de procesos y la fabricación farmacéutica de pequeño volumen.
Características y beneficios
El minisoporte y el kit de polipropileno de montaje del minisoporte Pellicon® están diseñados para el desarrollo de procesos y la fabricación farmacéutica de pequeños volúmenes.
Información legal
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany